406341
Nickel(II) bromide ethylene glycol dimethyl ether complex
97%
Synonyme(s) :
(1,2-Dimethoxyethane)nickel dibromide, Dibromo(1,2-dimethoxyethane)nickel, Dibromo(1,2-dimethoxyethane)nickel(II)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Chaîne SMILES
Br[Ni]Br.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.2BrH.Ni/c1-5-3-4-6-2;;;/h3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
VHSVJTYBTJCDFL-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- The selective transformation of ethylene into higher-order products.
- The vinyl polymerization of norbornene.
- The preparation of poly(3-hexylthiophene) (P3HT) Kumada catalyst transfer polymerization. It facilitates good control over the molecular weight of the conjugating polymer.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 Inhalation - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract,Skin
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
26.6 °F - Non-equilibrium method
Point d'éclair (°C)
-3 °C - Non-equilibrium method
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.