901243
4-(Acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride
≥98%
Synonyme(s) :
(4-Acetamidophenyl)(fluorosulfonyl)sulfamoyl fluoride, AISF
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder or crystals
Pf
146-149 °C
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES
F[S](=O)(=O)N([S](=O)(=O)F)c1ccc(cc1)NC(=O)C
Clé InChI
SMMIWAIOWMUFCR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.