Principaux documents
900941
Sigma-Aldrich
Chloro(4-cyanophenyl)[(R)-1-[(S)-2-[bis(4-fluorophenyl]phosphino]ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine]nickel(II)
≥95%
Synonyme(s) :
SK-J014-1n
250 MG
350,00 $
350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
350,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H42ClF2FeNNiP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
774.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or solid
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C[C]1[C][C][C][C]1P(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=C(F)C=C3.Cl[Ni]C4=CC=C(C#N)C=C4.[C]5[C][C][C][C]5.[Fe]
Application
Amination of functionalized aryl chlorides with ammonia and ammonium salts.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nickel?Catalyzed Amination of Aryl Chlorides with Ammonia or Ammonium Salts.
Green R A and Hartwig J F
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(12), 3768-3772 (2015)
Ni?Catalyzed Amination Reactions: An Overview.
Marin M, et al.
Chemical Record, 16(4), 1819-1832 (2016)
Nickel?Catalyzed Monoarylation of Ammonia.
Borzenko A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(12), 3773-3777 (2015)
Evaluating 1, 1?-Bis (phosphino) ferrocene Ancillary Ligand Variants in the Nickel-Catalyzed C?N Cross-Coupling of (Hetero) aryl Chlorides.
Clark J S, et al.
Organometallics, 36(3), 679-686 (2017)
Sarah Z Tasker et al.
Nature, 509(7500), 299-309 (2014-05-16)
Tremendous advances have been made in nickel catalysis over the past decade. Several key properties of nickel, such as facile oxidative addition and ready access to multiple oxidation states, have allowed the development of a broad range of innovative reactions.