900932
TAMRA alkyne
≥95%
Synonyme(s) :
Tetramethylrhodamine alkyne
343,00 $
About This Item
343,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=CNCCOCCOCCOCCOCC#C.CN(C)C1=CC=C(C(C2=C(C([O-])=O)C=CC=C2)=C(C=C3)C(O4)=CC3=[N+](C)C)C4=C1
Clé InChI
ZFKUPSPWMXEEIG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable