Documents
900705
Phenyl-d5-pyruvic acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9D5H3O3
Poids moléculaire :
169.19
Code UNSPSC :
12352106
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable