Principaux documents
588695
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4 monohydrate
98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, (S)·-·(+)·-·2-·Aminosuccinamic acid-13C4, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, L-Aspartic acid 4-amide-13C4 monohydrate, 13C Labeled asparagine
100 MG
2 040,00 $
2 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
2 040,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2N13CO13CH213CH(NH2)13CO2H · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
2 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
Pf
233-235 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[H]O[H].N[13C@@H]([13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Clé InChI
RBMGJIZCEWRQES-KFYBRNFPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable