Documents
900337
Sigma-Aldrich
Stearic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
Octadecanoic acid-d
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18DH35O2
Poids moléculaire :
285.48
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥97 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O=C(O[2H])CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i/hD
Clé InChI
QIQXTHQIDYTFRH-DYCDLGHISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3