Principaux documents
88753
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(Di-tert-butylphosphino)ferrocenyl]ethyldiphenylphosphine
≥97%
Synonyme(s) :
(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-2-[(1R)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J502-1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H40FeP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
≥97%
Forme
powder
Pureté optique
ee: ≥99%
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(24-19-14-20-25(24)29(26(2,3)4)27(5,6)7)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
Clé InChI
MJOXBJGLXGTJRJ-GHVWMZMZSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable