Principaux documents
88734
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine
≥97%
Synonyme(s) :
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(dicyclohexylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J009-2
500 MG
654,00 $
1 G
1 250,00 $
654,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
654,00 $
1 G
1 250,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H52FeP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
654,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97%
Forme
powder
Pureté optique
ee: ≥99%
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H47P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h14,19-23H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m0../s1
Clé InChI
FFFWTQLOUUWUJJ-FGJQBABTSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable