Principaux documents
88718
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
≥97%
Synonyme(s) :
(2S)-1-[(1S)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), (S)-(R)-Josiphos, Josiphos SL-J001-2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H44FeP2 · C2H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
640.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Description
ethanol adduct
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
powder
Pureté optique
ee: ≥99%
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h4-5,10-14,19-27H,2-3,6-9,15-18H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
Clé InChI
HGTBZFMPHBAUCQ-WLOLSGMKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable