Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
88460
Mercaptosuccinic acid
ReagentPlus®, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Thiomalic acid
94,60 $
About This Item
94,60 $
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
145-154 °C
155-157 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
thiol
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is Product 88460, Mercaptosuccinic acid, a racemic mixture?
1 answer-
Yes, Product 88460, Mercaptosuccinic acid is a racemic mixture.