Principaux documents
8.20763
Sigma-Aldrich
Mercaptosuccinic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Mercaptosuccinic acid
100 G
112,00 $
5 KG
1 730,00 $
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
112,00 $
5 KG
1 730,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH2CH(SH)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-736-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
150-153 °C
Solubilité
500 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
SC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable