Documents
86884
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium nitrite
≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
N,N,N-tributyl-1-butanaminium nitrite
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N(NO2)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.47
Numéro Beilstein :
6285720
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (NT)
Forme
crystals
Chaîne SMILES 
[O-]N=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HNO2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3)/q+1;/p-1
Clé InChI
SHRKDVQQQPFSIY-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Reagent for the synthesis of aliphatic nitrocompounds from bromides
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
R. Munz et al.
Liebigs Ann. Chem., 628-628 (1979)