Principaux documents
86705
Sigma-Aldrich
Tetraethylurea
≥98.0%
Synonyme(s) :
TEU
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NCON(C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.27
Numéro Beilstein :
1763126
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.447
Point d'ébullition
211-213 °C (lit.)
Densité
0.907 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)C(=O)N(CC)CC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter