86407
TentaGel™ S RAM
extent of labeling: ~0.24 mmol/g loading
Synonyme(s) :
N-Fmoc-4′-[poly(oxyethylene)carbamoylmethoxy]-2,4-dimethoxybenzhydrylamine polymer-bound, Poly(oxyethylene)-RAM polymer-bound
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
TentaGel™
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~0.24 mmol/g loading
Taille des particules
~90 μm
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable