Documents
8.51001
Sigma-Aldrich
FMOC-RINK LINKER
p-[(R,S)-α-[1-(9H-Fluoren-9-yl)-methoxyformamido]- 2,4-dimethoxybenzyl]- phenoxyacetic acid Novabiochem®
Synonyme(s) :
FMOC-RINK LINKER, p-{(R,S)-α-[1-(9H-Fluoren-9-yl)-methoxyformamido]-2,4-dimethoxybenzyl}-phenoxyacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H29NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
539.58
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
170-185 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C32H29NO7/c1-37-22-15-16-27(29(17-22)38-2)31(20-11-13-21(14-12-20)39-19-30(34)35)33-32(36)40-18-28-25-9-5-3-7-23(25)24-8-4-6-10-26(24)28/h3-17,28,31H,18-19H2,1-2H3,(H,33,36)(H,34,35)
Clé InChI
UPMGJEMWPQOACJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A TFA-labile trialkoxybenzhydryl-type linker ideally suited for the preparation of peptide amides using Fmoc-strategy [1].
Literature references
[1] M. S. Bernatowicz, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 4645.
Liaison
Replaces: 01-60-0025
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable