86216
Poly(éthylene glycol)-blocage-poly(propylène glycol)-blocage-poly(éthylene glycol)
surfactant
Synonyme(s) :
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
255,00 $
About This Item
255,00 $
Produits recommandés
Description
non-ionic
Forme
solid
Impuretés
≤1.0% water
Pf
40-50 °C
Indice d'hydroxyle
15‑19 mg
Chaîne SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clé InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable