Documents
K4894
Sigma-Aldrich
Kolliphor P 188
solid
Synonyme(s) :
Poly(éthylene glycol)-blocage-poly(propylène glycol)-blocage-poly(éthylene glycol), Lutrol F68, Poloxamer 188
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.75
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Forme
solid
Poids mol.
8.400 g/mol
pH
5.0-7.5(2.5% solution)
Application(s)
sample preservation
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clé InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le poloxamère 188 est un copolymère amphiphile non ionique comprenant une chaîne centrale de polyoxypropylène hydrophobe et un polyoxyéthylène hydrophile à chaque extrémité.
Application
Du poloxamère 188 a été ajouté à la composition d'un milieu essentiel minimum (MEM) / milieu de dissociation cellulaire afin de séparer des cellules tumorales à l'aide de billes magnétiques conjuguées à un anticorps anti-EpCAM.
Le poloxamère 188 a été utilisé comme supplément dans du milieu F17 pour la culture de cellules HEK293-6E. Il est également entré dans la composition d'un tampon de cytométrie en flux (FACS), comme détergent non ionique protégeant les cellules des dommages hydrodynamiques.
Actions biochimiques/physiologiques
Le poloxamère 188 a une activité cytoprotectrice, hémorhéologique, anti-inflammatoire et antithrombotique. Il maintient la stabilité de la fonction des barrières membranaires. Le P188 abaisse la tension de surface et réduit l'adhérence cellulaire due aux interactions hydrophobes. Il inhibe également la peroxydation des lipides stimulée par Fe2+ et H2O2.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
S Dhara et al.
Nature communications, 12(1), 3044-3044 (2021-05-26)
Unlike other malignancies, therapeutic options in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) are largely limited to cytotoxic chemotherapy without the benefit of molecular markers predicting response. Here we report tumor-cell-intrinsic chromatin accessibility patterns of treatment-naïve surgically resected PDAC tumors that were subsequently
Registered report: The CD47-signal regulated protein alpha (SIRPa) interaction is a therapeutic target for human solid tumors
Denise Chroscinski
eLife (2015)
Antibody humanization by molecular dynamics simulations?in-silico guided selection of critical backmutations
Christian Margretter
Journal of Molecular Recognition (2016)
S Dhara et al.
Nature communications, 12(1), 3044-3044 (2021-05-26)
Unlike other malignancies, therapeutic options in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) are largely limited to cytotoxic chemotherapy without the benefit of molecular markers predicting response. Here we report tumor-cell-intrinsic chromatin accessibility patterns of treatment-naïve surgically resected PDAC tumors that were subsequently
Martin Emanuele et al.
Drugs in R&D, 14(2), 73-83 (2014-04-12)
Poloxamer 188 (P188) is a non-ionic amphiphilic copolymer with hemorheologic, antithrombotic, anti-inflammatory, and cytoprotective properties. It potentially has clinical utility in diverse diseases, such as acute myocardial infarction, acute limb ischemia, shock, acute stroke, heart failure, and sickle cell crisis.