412325
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~8,400
Synonyme(s) :
Pluronic® F-68, PEG-PPG-PEG
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Forme
beads
Poids mol.
average Mn ~8,400
Composition
PEG, 80 wt. %
Tension de surface
50 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viscosité
1,000 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
Température de transition
cloud point >100 °C (1 wt. % aqueous solution)
Tm 52 °C
Densité
1.06 g/mL at 25 °C
HLB
>24.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clé InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.