Principaux documents
86141
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl sulfosuccinate sodium salt
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Dicyclohexyl sodium sulfosuccinate, Sodium dicyclohexyl sulfosuccinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H25NaO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Description
anionic
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
fibers
Poids mol.
384.42 g/mol
Impuretés
≤2% water
Application(s)
detection
Groupe fonctionnel
ester
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C(CC(=O)OC1CCCCC1)C(=O)OC2CCCCC2
InChI
1S/C16H26O7S.Na/c17-15(22-12-7-3-1-4-8-12)11-14(24(19,20)21)16(18)23-13-9-5-2-6-10-13;/h12-14H,1-11H2,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Clé InChI
UELAIMNOXLAYRW-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable