412228
1-Pentadecanol
99%
Synonyme(s) :
Pentadecyl alcohol
Niveau de qualité
Essai
99%
pb
269-271 °C
Pf
41-44 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C15H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
Clé InChI
REIUXOLGHVXAEO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup