Principaux documents
860735
Sigma-Aldrich
(+)-Z-D-proline
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +40.2°, c = 2 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
76-78 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO4/c15-12(16)11-7-4-8-14(11)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,15,16)/t11-/m1/s1
Clé InChI
JXGVXCZADZNAMJ-LLVKDONJSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.