Principaux documents
655155
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenethyl bromide
97%
1 G
68,80 $
5 G
234,00 $
68,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
68,80 $
5 G
234,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
68,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.560 (lit.)
pb
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.3763 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Clé InChI
OXHPTABOQVHKLN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here