852198
2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate monohydrate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
148 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1
Clé InChI
QQMAPZSBBNPXKS-VWZUFWLJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable