Documents
P42800
Sigma-Aldrich
2-Picolinic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
α-Picolinic acid, Pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.11
Numéro Beilstein :
109595
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Pf
139-142 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Application
Chelate for alkaline earth metals. Used to prepare picolinato ligated transition metal complexes.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 125, 833-833 (1994)
Orient. J. Chem., 9, 43-43 (1993)
Transition Met. Chem. (London), 19, 521-521 (1994)
Orient. J. Chem., 9, 60-60 (1993)
G Melillo et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 150(9), 4031-4040 (1993-05-01)
In this study we investigated the effects of picolinic acid, a catabolite of L-tryptophan, on the production of L-arginine-derived reactive nitrogen intermediates in the murine macrophage cell line ANA-1. ANA-1 macrophages did not produce nitrite (NO2-) constitutively, but accumulated detectable