MilliporeSigma
Passer à
D6375
2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate
98-100%, synthetic (organic), powder
Synonyme(s) :
2′-Deoxy-AMP, 2′-Deoxyadenylic acid, dAMP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
84,70 $
500 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
190,00 $
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
296,00 $
251,60 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N5O6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.22
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
EC Number:
211-503-1
MDL number:
Assay:
98-100%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
84,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate, Sigma Grade, 98-100%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
98-100%
form
powder
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
KHWCHTKSEGGWEX-RRKCRQDMSA-N
General description
N2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate is a nucleotide that serves as a building block for DNA synthesis.
Application
2’-deoxyadenosine-5’-monophosphatehas been used to study proteins via UV resonance Raman spectroscopy.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D7750M9131D7625
grade
Sigma Grade
grade
Sigma Grade
grade
-
grade
Sigma Grade
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
microbial (fermentation)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
98-100%
assay
≥95.0%
assay
≥98%
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c