15033
1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(tert-butoxycarboyl)-N′′-trifylguanidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
113 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H20F3N3O6S/c1-10(2,3)23-8(19)16-7(17-9(20)24-11(4,5)6)18-25(21,22)12(13,14)15/h1-6H3,(H2,16,17,18,19,20)
Clé InChI
GOQZIPJCBUYLIR-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable