808598
CLAmP
Synonyme(s) :
N-Methoxy-N-methyl-1H-pyrrole-1-carboxamide, Heller-Sarpong Reagent
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.510
Densité
1.126 g/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(N(OC)C)N1C=CC=C1
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-8(11-2)7(10)9-5-3-4-6-9/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
NLSJGNBOCVXWHS-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C
Contenu apparenté
Professor Heller's research focuses on mild acylation reactions using carbonylimidazole-derived reagents.