802166
2-(Pyridin-2-yl)isopropyl amine
95% (GC)
Synonyme(s) :
PIP, PIP Directing Group, Shi Auxilliary
About This Item
Produits recommandés
Description
Fp: 175°F
Niveau de qualité
Pureté
95% (GC)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Indice de réfraction
n/D 1.516
Densité
0.9800 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
NC(C)(C)C1=CC=CC=N1
InChI
1S/C8H12N2/c1-8(2,9)7-5-3-4-6-10-7/h3-6H,9H2,1-2H3
Clé InChI
DQSQBZXDMHDHEO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
175.0 °F
Point d'éclair (°C)
79.44 °C