807745
APN-COCI
Synonyme(s) :
4-(cyanoethynyl)benzoyl chloride
224,00 $
About This Item
224,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N#CC#CC1=CC=C(C(Cl)=O)C=C1
InChI
1S/C10H4ClNO/c11-10(13)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-12/h3-6H
Clé InChI
OWNJCJKKKZXTIX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
- Dissolve the protein in the appropriate buffer with pH 6.5-9.0 (e.g. PBS) at 1-10 mg/mL concentration.
- Apply the appropriate amount of the stock solution of the APN-labeled molecule (1-5 molar eq. per free cysteine residue).
- Incubate at room temperature for 2 hours.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable