M6126
DL-threo-β-Methylaspartic acid
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-3-methylsuccinic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
DL-threo-β-Methylaspartic acid,
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Chaîne SMILES
CC(C(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-2(4(7)8)3(6)5(9)10/h2-3H,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
LXRUAYBIUSUULX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique