D193
DL-α-Difluoromethylornithine hydrochloride hydrate
≥97% (NMR), solid, polyamine biosynthesis inhibitor
Synonyme(s) :
2-(Difluoromethyl)ornithine hydrochloride hydrate, DFMO hydrochloride hydrate, Eflornithine hydrochloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
product name
DL-α-Difluoromethylornithine hydrochloride hydrate, solid, ≥97% (NMR)
Pureté
≥97% (NMR)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
Chaîne SMILES
O.Cl.NCCCC(N)(C(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2
Clé InChI
FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ODC1(4953)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research