803561
BMOE (bis-maleimidoethane)
Synonyme(s) :
1,1′-ethane-1,2-diylbis(1H-pyrrole-2,5-dione), N,N′-Ethylenebismaleimide, BMOE, Ethylenebismaleimide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
220.18
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
DMSO or DMF: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C=CC1=O)N1CCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C10H8N2O4/c13-7-1-2-8(14)11(7)5-6-12-9(15)3-4-10(12)16/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
PUKLCKVOVCZYKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Reactive groups: maleimide (both ends)
- Reactive towards: sulfhydryl groups
- Short (8.0Å), sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinker, composed of maleimide groups and 7-atom spacer arm
- Shortest bismaleimide crosslinker available for close proximity crosslinking
- Water-insoluble—dissolve first in DMF or DMSO, then add to aqueous reaction buffers
- Noncleavable
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable