Principaux documents
S227145
1,1'-(HEXANE-1,6-DIYL)BIS(1H-PYRROLE-2,5-DIONE)
AldrichCPR
S227145-5MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S227145-5MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.295
Numéro MDL:
146,00 $