Principaux documents
43163
Sigma-Aldrich
3-(Diphenylphosphino)-1-propylamine
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
(3-Aminopropyl)diphenylphosphine
1 G
221,00 $
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
221,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H18NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.28
Beilstein:
2730850
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
NCCCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H18NP/c16-12-7-13-17(14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13,16H2
Clé InChI
DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Olivier Dellis et al.
BMC pharmacology, 11, 1-1 (2011-01-27)
Store-Operated Calcium Entry (SOCE) is the major Ca2+ ion entry pathway in lymphocytes and is responsible of a severe combined immunodeficiency (SCID) when deficient. It has recently been observed or highlighted in other cell types such as myoblasts and neurons