938378
BMB Crosslinker
≥95%
Synonyme(s) :
1,1′-(1,4-Butanediyl)bis[1H-pyrrole-2,5-dione], 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1′-(1,4-butanediyl)bis-, Maleimide, N,N′-tetramethylenedi-, Tetramethylenedimaleimide
325,00 $
About This Item
325,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Couleur
white to beige
Pf
206 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C=CC(=O)N1CCCCN2C(=O)C=CC2=O
InChI
InChI=1S/C12H12N2O4/c15-9-3-4-10(16)13(9)7-1-2-8-14-11(17)5-6-12(14)18/h3-6H,1-2,7-8H2
Clé InChI
WXXSHAKLDCERGU-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable