79989
Tetrabutylammonium cyanide
technical, ≥80%
Synonyme(s) :
N,N,N-tributyl-1-butanaminium cyanide
1 470,00 $
About This Item
1 470,00 $
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥80%
Forme
crystals
Pf
89-92 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[C-]#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CN/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
KRRBFUJMQBDDPR-UHFFFAOYSA-N
Application
- For the deprotection of aliphatic thioacetate to synthesize free thiols in the presence of a protic solvent[1].
- In the O-TMS cyanosilylation of carbonyl compounds to synthesize cyanohydrin trimethylsilyl ethers in the presence of trimethylsilyl cyanide (TMSCN)[2].
- For the ring expansion of β-lactams to synthesize γ-lactams through a bond cleavage of the β-lactam in the presence of acetonitrile[3].
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges