Principaux documents
358711
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium cyanide
94%
Synonyme(s) :
N,N,N-triethyl-ethanaminium cyanide
5 G
183,00 $
25 G
728,00 $
183,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
183,00 $
25 G
728,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)4N(CN)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Beilstein:
3570222
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
183,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
94%
Forme
powder
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[C-]#N.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.CN/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
PCZOZSATUTWXIC-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetraethylammonium cyanide can be used:
  • As a cyanide source for 1,4-addition of cyano group to enones (chalcones) catalyzed by scandium(III) triflate to yield β-cyanoketones.[1]
  • Along with diethylazodicarboxylate (DEAD) in the regioselective C- or N- ethoxy-carbonylation of heterocyclic systems like indoles and indazoles.[2]
  • In the synthesis of C-C-bridged bis-isoflavones from 2-bromomethyl-7,4′-dimethoxyisoflavone.[3]
Tetraethylammonium cyanide is a versatile reagent commonly used in cyanation reactions as cyanide source.[4][5][6] It is also used in the preparation of various cyanometalate complexes.[7][8]
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of C- C-bridged bis-isoflavones
Al-Maharik NI, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(8), 2305-2308 (2000)
An S= 2 cyanide-bridged trinuclear FeIII2NiII single-molecule magnet.
Li D, et al.
Inorganic Chemistry, 45(14), 5251-5253 (2006)
Tetraethylammonium Cyanide.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2009)
Nucleophilic aromatic substitution of hydrogen: a novel electrochemical approach to the cyanation of nitroarenes.
Gallardo I, et al.
Chemistry?A European Journal , 7(8), 1759-1765 (2001)
Tetraethylammonium Cyanide.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)