Documents
799521
Sigma-Aldrich
Indole-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H715N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.14
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C12=CC=CC=C1C=C[15N]2
InChI
1S/C8H6N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H/i9+1
Clé InChI
DAIGRYNHHZOIRD-QBZHADDCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2