Documents
655953
Sigma-Aldrich
Triphosgene-13C3
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
bis(trichloromethyl-13C) ester Carbonic-13C acid
About This Item
Formule linéaire :
Cl313CO13COO13CCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Point d'ébullition
203-206 °C (lit.)
Pf
79-83 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[13C](Cl)(Cl)O[13C](=O)O[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O3/c4-2(5,6)11-1(10)12-3(7,8)9/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
UCPYLLCMEDAXFR-VMIGTVKRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges