277746
Benzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled benzoic acid, Benzoic acid-(carboxy-13C)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Pf
121-125 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
O[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+1
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-CDYZYAPPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves