Principaux documents
795577
Sigma-Aldrich
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
5 G
168,00 $
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
168,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
226-331 °C
Chaîne SMILES 
OC(C1=CSC=C1C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H4O4S/c7-5(8)3-1-11-2-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
ZWWLLYJRPKYTDF-UHFFFAOYSA-N
Application
Synthetic precursor for organic electronics materials.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable