760137
Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-4,8-dione
97%
Synonyme(s) :
Thieno[2,3-f]benzothiophene-4,8-dione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
260-265 °C
Chaîne SMILES
O=C1c2ccsc2C(=O)c3ccsc13
InChI
1S/C10H4O2S2/c11-7-5-1-3-13-9(5)8(12)6-2-4-14-10(6)7/h1-4H
Clé InChI
SIUXRPJYVQQBAF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable