Principaux documents
779628
Sigma-Aldrich
(R)-4-tert-Butyl-2-[(SP)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]-2-oxazoline
≥97%
Synonyme(s) :
(2S)-1-[(4R)-4-(1,1-Dimethylethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Naud ligand SL-N004-1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H30FeNOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Plus de détails sur ce produit 779628 Contacter notre Service technique
Essai
≥97%
Forme
powder
Pureté optique
ee: ≥99%
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)[C@@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][C]3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C24H25NOP.C5H5.Fe/c1-24(2,3)22-17-26-23(25-22)20-15-10-16-21(20)27(18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;1-2-4-5-3-1;/h4-16,22H,17H2,1-3H3;1-5H;/t22-;;/m0../s1
Clé InChI
PIKHGGNXFQMMMR-IKXQUJFKSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable