779563
3-(2,6-Diisopropylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cycloheptathiazol-3-ium perchlorate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[2,6-Bis(1-methylethyl)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cycloheptathiazolium perchlorate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Impuretés
7.55-7.93% sulfur content
Chaîne SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1-[n+]2csc3CCCCCc23
InChI
1S/C20H28NS.ClHO4/c1-14(2)16-9-8-10-17(15(3)4)20(16)21-13-22-19-12-7-5-6-11-18(19)21;2-1(3,4)5/h8-10,13-15H,5-7,11-12H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
KFZZMNXIPAZYPN-UHFFFAOYSA-M
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable