Principaux documents
77787
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)nonaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Synonyme(s) :
Azido-PEG-amine (n=10)
500 MG
524,00 $
524,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
524,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H46N4O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
524,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥90% (oligomer purity)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
amine
azide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H46N4O10/c23-1-3-27-5-7-29-9-11-31-13-15-33-17-19-35-21-22-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-25-26-24/h1-23H2
Clé InChI
RMNAJNJBCBFOKX-UHFFFAOYSA-N
Application
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)nonaethylene glycol may be used in the synthesis of potent PEGylated toll like receptor 7 (TLR7) ligand with improved solubility and modulated protein binding.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis and characterization of PEGylated toll like receptor 7 ligands.
Chan M, et al.
Bioconjugate Chemistry, 22(3), 445-454 (2011)