Principaux documents
77090
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]decaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Synonyme(s) :
Boc-PEG-amine (n=11)
500 MG
672,00 $
672,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
672,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H60N2O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
644.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
672,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥90% (oligomer purity)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C29H60N2O13/c1-29(2,3)44-28(32)31-5-7-34-9-11-36-13-15-38-17-19-40-21-23-42-25-27-43-26-24-41-22-20-39-18-16-37-14-12-35-10-8-33-6-4-30/h4-27,30H2,1-3H3,(H,31,32)
Clé InChI
GISRSYIQHFGCMC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Our highly purified mono-protected homobifunctional polyethylene glycols display oligomer purities of more than 90%. This extremely narrow distribution of oligomers ensures homogeneous products in many applications such as conjugation reactions or introduction of solubilizing units or spacers.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.