Principaux documents
QBD10523
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG®7-amine
Synonyme(s) :
23-Azido-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-amine, Polyethylene glycol
100 MG
412,00 $
1000 MG
1 030,00 $
412,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
412,00 $
1000 MG
1 030,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H34N4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
412,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Groupe fonctionnel
amine
azide
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C16H34N4O7/c17-1-3-21-5-7-23-9-11-25-13-15-27-16-14-26-12-10-24-8-6-22-4-2-19-20-18/h1-17H2
Clé InChI
VZKXLNRXAFTBOW-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
The azido-dPEG®7-amine contains an azide function on one end of a single molecular weight dPEG® spacer (28.8 Å) and a reactive group on the other end of the spacer. The dPEG® spacer is hydrophilic and non-immunogenic and improves the water solubility of the target molecule while reducing the immunogenicity and increasing the hydrodynamic volume of the target. The amine group reacts with acids and active esters. The azide group reacts with an alkyne in the well-known click chemistry reaction. The click chemistry reaction proceeds by copper(I) or ruthenium catalysis or in a strain-catalyzed reaction with certain types of alkyne partners.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable