Principaux documents
71613
Sigma-Aldrich
O-(2-Azidoethyl)-O-[2-(diglycolyl-amino)ethyl]heptaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Synonyme(s) :
Azido-PEG-acid (n=8)
500 MG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
704,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H42N4O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥90% (oligomer purity)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
azide
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(COCC(O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H42N4O12/c23-26-25-2-4-31-6-8-33-10-12-35-14-16-37-18-17-36-15-13-34-11-9-32-7-5-30-3-1-24-21(27)19-38-20-22(28)29/h1-20H2,(H,24,27)(H,28,29)
Clé InChI
WWDNBBVPYDZICO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter