771422
Vinyl acrylate
contains <600 ppm MEHQ as inhibitor
Synonyme(s) :
Divinyl ester, Ethenyl 2-propenoate, Ethylene acrylate
650,00 $
About This Item
650,00 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Contient
<600 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
pb
90-92 °C (lit.)
Densité
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
0.947 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=COC(=O)C=C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
BLCTWBJQROOONQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup